Merck
368210
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)acrylate
97%
Sinónimos:
2-(Trimethylsilylmethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)propenoate
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C[CH2Si(CH3)3]CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
186.32
Beilstein:
4658894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-11-9(10)8(2)7-12(3,4)5/h2,6-7H2,1,3-5H3
Clave InChI
HSEYTIDQGJXPIF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Carbohydrate Derived ?-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459-467 (1986)
Synthesis of Carbohydrate Derived a-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions.
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459- 467 (1986)