Gas chromatography (GC) (Gaschromatographie)
Test November 1, Teil 2.
Die Gas chromatography (GC) ist eine gängige Analysetechnik zur Trennung und Analyse flüchtiger und halbflüchtiger Verbindungen in einem Gemisch. GC ist eine beliebte Analysetechnik, da sie ein außergewöhnliches Auflösungsvermögen mit Schnelligkeit und Empfindlichkeit verbindet. Sie wird in vielen Industriezweigen eingesetzt, u. a. in der Umwelt-, Erdöl-, Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Pharmaindustrie.
Besondere Kategorien
Entdecken Sie verschiedene Materialien für die Festphasenextraktion (SPE) und QuEChERS-Probenvorbereitung. Kartuschen, Röhrchen, Platten und mehr verfügbar.
Erzielen Sie eine hervorragende GC-Leistung mit unseren Säulen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Entdecken Sie das Angebot von Supelco®.
Ihre Lösungsmittelquelle: Finden Sie mit den Marken Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC® das Richtige für analytische, labortechnische & biopharmazeutische Anwendungen. Online bestellen.
Verbessern Sie Ihre Luftüberwachung mit unseren Qualitätsprodukten. Hier finden Sie aktive/passive Probenehmer, Pumpen und Zubehör für präzise Umgebungs- und Arbeitsplatzmessungen.
Wie andere Formen der Chromatographie umfasst die GC eine stationäre Phase und eine mobile Phase. Bei der GC ist die mobile Phase ein inertes Gas, in der Regel Helium oder Stickstoff, und die stationäre Phase ist entweder ein festes Adsorptionsmittel, die so genannte Gas-Feststoff-Chromatographie (GSC), oder eine Flüssigkeit, die auf einem inerten Träger adsorbiert ist, die so genannte Gas-Flüssigkeits-Chromatographie (GLC oder einfach GC).
Wie funktioniert die Gaschromatographie?
Nach der Probenentnahme und -aufbereitung werden die interessierenden Analyten in der Säule getrennt, und dann misst ein Detektor die Menge der Komponenten, die die Säule verlassen. Bei der GC wird ein Analyt in den Probenahmeanschluss des Geräts injiziert und gelangt in einen Ofen, wo er verdampft wird. Die verdampfte Probe wird mit Hilfe eines Inertgasstroms, der die mobile Phase bildet, durch eine Chromatographiesäule transportiert. Die in der Probe enthaltenen Verbindungen verteilen sich zwischen der stationären Phase der Säule und dem Trägergas. Die Stärke der Wechselwirkung zwischen Verbindung und stationärer Phase bestimmt die Retentionszeit eines Analyten. Am Ausgang der Säule erzeugt ein Detektor (MS oder Nicht-MS) ein Signal, wenn die Verbindungen vorbeigehen. Ein Chromatogramm ist das Ergebnis einer GC-Trennung.
Um die Konzentration einer Testprobe zu messen, wird eine Standardprobe mit bekannter Konzentration in das GC-Gerät injiziert. Die Peak-Retentionszeit und -fläche des Standards wird mit den Ergebnissen der Testprobe verglichen, um die unbekannte Konzentration zu bestimmen. In der GC werden üblicherweise externe und interne Standards verwendet, um eine zuverlässige Quantifizierung der Testprobe zu gewährleisten. Wenn bekannte Standards getrennt von der eigentlichen Probe ausgeführt werden und die Reaktion mit der der Probe in einem anderen Chromatogramm verglichen wird, spricht man von einem externen Standard. Wenn der Standard der Probe zugesetzt und gleichzeitig analysiert wird, spricht man von einem internen Standard.
Probenentnahme und -vorbereitung für die GC-Analyse
Viele Proben können mit GC analysiert werden, solange die Verbindungen einigermaßen flüchtig sind (verdampft werden können) und gleichzeitig thermisch stabil sind (sich bei hohen Temperaturen nicht zersetzen). Die Proben können aus festen, flüssigen oder gasförmigen Materialien gewonnen werden. Bei der Vorbereitung der Proben für die GC ist es wichtig, die Komplexität der Proben so gering wie möglich zu halten, da die Qualität der Probe die Genauigkeit und Präzision der endgültigen chromatographischen Ergebnisse beeinflusst. Eine Vielzahl von matrixspezifischen Probenvorbereitungstechniken stehen zur Verfügung, um Analyten und Probenmatrices vor der GC-Analyse zu isolieren und zu konzentrieren.
Wie man eine GC-Säule auswählt
Die GC-Säule ist das Herzstück eines GC-Systems, in dem die chromatographische Trennung stattfindet. Bei der Auswahl der richtigen GC-Säule sollten 4 wichtige Faktoren berücksichtigt werden: stationäre Phase, Innendurchmesser der Säule (I.D.), Schichtdicke und Säulenlänge. Diese Faktoren wirken sich auf die Effizienz der Säule, die Auflösung und die Probenkapazität aus.
Die stationäre Phase sollte entsprechend der durchzuführenden Anwendung ausgewählt werden.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche für Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation.
Verwandte Artikel
- Achieve better gas chromatography separations with an appropriate column. Review the most significant factors for gc column selection: stationary phase, internal diameter, film thickness, and column length.
- In 1983, the first special purpose fused silica capillary GC column was introduced. Since then, an impressive list of special purpose fused silica capillary GC columns has followed.
- The Use of Derivatization Reagents for GC
- The Derivatization and Analysis of Amino Acids by GC-MS
- Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
- Alle sehen (57)
Verwandte Protokolle
- Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- GC Analyses of Free Fatty Acids
- There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
- Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.
- GC Analysis of Oxygen, Nitrogen, and Carbon Dioxide on Carboxen®-1010 PLOT
- Alle sehen (159)
Weitere Artikel und Protokolle finden
Wie können wir helfen
Bei Fragen stellen Sie bitte eine Kundensupportanfrage
oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail custserv@sial.com
oder rufen Sie an unter +1 (800) 244-1173
Zusätzliche Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Gaschromatographie (GC) Workflow-Lösungen