Photometrische Analyse mit Spectroquant® Geräten & Testsätzen
Wir bieten ein umfassendes Angebot an Komplettlösungen, darunter hochwertige Testsätze, zuverlässige Geräte, kundenspezifische Anwendungen und eine kontinuierliche analytische Qualitätssicherung (AQS) für eine sichere Analyse.
Für eine photometrische Analyse benötigen Sie einen Testsatz, um eine chemische Reaktion in einer Küvette durchzuführen, und ein Photometer, um das Ergebnis abzulesen. Darüber hinaus bieten wir eine benutzergeführte Qualitätssicherung (AQS) und gebrauchsfertige Referenzmaterialien, um eine einwandfreie Leistung Ihres Analysesystems zu gewährleisten. Neben anderem Zubehör bieten wir auch die Prove Connect-Software an, mit der Daten von Ihrem Prove-Gerät nahtlos an ein LIMS übertragen werden.
Products
Weitere Produktinformationen
Katalog: Wasser-, Umwelt-, Lebensmittel- & Getränkeanalytik
Protokollliste und Anwendungshinweise
Artikel: Phosphat in Grundwasser und Oberflächenwasser: Eine schnelle und zuverlässige Bestimmungsmethode unter Einsatz des photometrischen Spectroquant® Tests
Artikel: Nitrat in Mineralwasser und Trinkwasser
Artikel: Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs in Kläranlagen
Artikel: Eine einfachere, schnellere und kostengünstigere Option zur Messung des Gesamtstickstoffs
Anwendungshinweis: Harnstoff in Wasser und Abwasser, enzymatische Bestimmung
Anwendungshinweis: Ultrasensitive Bestimmung von Silicat in Prozess- und Kesselwasser mit photometrischen Schnelltests
Anwendungshinweis: Schwefeldioxid in Bier
Analytische Methode: Phosphor (gesamt) in Milchprodukten
Analytische Methode: Nitrit in Instantpulver aus Kartoffeln
Anwendungshinweis: Bestimmung von Ammonium in Böden
Spectroquant® Geräte, Software und Zubehör
Ganz gleich, ob es sich um Wasser-, Lebensmittel- oder Umweltanalysen handelt, die drei wichtigsten Eigenschaften eines Spektralphotometers sind Einfachheit, Sicherheit und Haltbarkeit. Unsere große Auswahl an Spectroquant® Produkten vereint diese Eigenschaften auf perfekte Weise und die Produkte sind leicht verfügbar, um damit Ihren Testanforderungen zu entsprechen.
Spectroquant® Systeme
- Unsere Spektralphotometer der Spectroquant® Prove Reihe sind speziell für die chemische Analyse von Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser konzipiert. Die Prove-Reihe umfasst Spectroquant® Prove 100, Prove 300 und Prove 600, die für Routine-, empfindliche bzw. komplexe Analysen geeignet sind. Diese hochwertigen, smarten Geräte wurden dafür entwickelt, zuverlässige Ergebnisse mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit zu liefern, die auf die Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung zugeschnitten sind. Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit unserer hochwertigen, smarten Geräte und erleben Sie präzise Analysen wie nie zuvor. Just Prove it!
- Spectroquant® Prove bietet eine breite Palette vorprogrammierter Methoden für spezifische Anwendungen wie Farbbestimmung, ICUMSA-Bestimmung oder Brauereimethoden nach MEBAK, EBC oder ASBC für Analysen im gesamten Brauprozess.
- Die Spectroquant® Prove Connect to LIMS-Software ermöglicht eine einfache und automatische Übertragung von Versuchsdaten von Ihrem Spectroquant® Prove-Spektralphotometer an Ihr elektronisches Laborsystem, das LIMS.
- Spectroquant® Move Colorimeter sind kompakt, portabel und robust und eignen sich für zuverlässige Tests unterwegs. Move-Geräte sind gemäß IP 68-Klassifizierung staub- und wasserdicht. In Verbindung mit dem Spectroquant® Data Transfer-Zubehör können Daten schnell und einfach übertragen oder ausgedruckt werden.
- Spectroquant® Move 100 ist ein Colorimeter in Handgeräteform, das eine innovative Lösung für schnelle Tests vor Ort bietet, wodurch eine Verschlechterung oder Verunreinigung Ihrer Proben verhindert wird. Move 100 führt über 100 vorprogrammierte und 35 benutzerdefinierte Methoden für die Trink- und Abwasseranalyse aus. Unser Spectroquant® Verifizierungsstandard dient zur Kalibrierung des Spectroquant® Move 100 Colorimeters mit dem Ziel, konsistente Ergebnisse zu erreichen.
- Spectroquant® Move DC ist ein tragbares Colorimeter, das in kurzer Zeit Ergebnisse für 5 wichtige Parameter der Desinfektionskontrolle liefert: Chlor, Ozon, Chlordioxid, Cyanursäure und pH-Wert.
- Spectroquant® Photometer-Service Unsere umfassenden Servicepläne bieten eine Vielfalt wichtiger Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, die an Ihre Anforderungen angepasst werden können. Laden Sie kostenlose Updates herunter und sparen Sie Zeit, indem Sie unsere vorprogrammierten Methoden auf dem neuesten Stand halten und neue Funktionen freischalten, welche die Einsetzbarkeit in Ihrem Labor weiter steigern. Die neuesten kostenlosen Software-Updates sind in der Liste aufgeführt.
- Spectroquant® Thermoreaktoren sind so konzipiert, dass sie alle denkbaren Anforderungen an eine zuverlässige Probenvorbereitung erfüllen. Dieses Gerät ist für die Verwendung mit Spectroquant® Aufschlussreagenzien optimiert und bietet eine schnelle thermische Vorbehandlung, wie sie z. B. mit der CSB-Aufschlussmethode oder für Crack-Sets erforderlich ist.
- Turbidimeter (Trübungsmessgeräte): Die Trübung ist ein wichtiges Maß für Gesamtschwebstoffe im Abwasser. Unsere Turbidimeter sind tragbar und ideal für die Analyse vor Ort. Prüfen Sie die Methoden, die anzuwenden sind, und wählen Sie das entsprechende Modell. Beide Geräte können mit dem entsprechenden Turbiquant™ Kalibrierstandard-Set kalibriert werden.
- Turbiquant™ 1100 IR Turbidimeter Das batteriebetriebene, tragbare Turbiquant® 1100 IR Turbidimeter ist besonders für Messungen vor Ort geeignet. Der robuste Transportkoffer und das wasserdichte Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz. Das Turbidimeter enthält eine IR-LED (Infrarot)-Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 860 nm für normgerechte Messungen nach EN ISO 7027. Innerhalb von Sekunden kann die nephelometrische Trübung einer Probe (NTU/FNU) gemessen werden. Das Gerät kann mit dem entsprechenden Turbiquant™ Kalibrierstandard-Set kalibriert werden.
- Turbiquant™ 1100 T Turbidimeter Aufgrund seiner Wolframlampe bietet das tragbare Turbiquant™ 1100 T Turbidimeter zahlreiche Vorteile für Ihre Abwasseranalysen. Es ist batteriebetrieben und tragbar, damit in kurzer Zeit Ergebnisse im Außeneinsatz erzielt werden können. Mit dem wasserdichten Gehäuse und dem robusten Tragekoffer ist es darüber hinaus für alle Testbedingungen geeignet. Turbiquant® 1100 T Turbidimeter sind genau und entsprechen der USEPA 180.1 zwecks Einhaltung der entsprechenden Umweltverordnungen.
Spectroquant® Testsätze
Spectroquant® Testsätze ermöglichen eine schnelle, sichere und genaue photometrische Analyse. Unsere gebrauchsfertigen Testsätze sind für Routine- und spezifische Analysen optimiert und liefern zuverlässige Ergebnisse.
Durch strenge Kontrollen von Rohstoffen, Prozessen und Dokumentation gewährleisten wir eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Tests – und die Genauigkeit Ihrer Ergebnisse.
Durch das 2D-Barcode-System (Live-ID) wird die automatische Erkennung der entsprechenden Methode bei der Verwendung von Spectroquant® Prove- oder NOVA-Geräten möglich und es werden dadurch potentielle Handhabungsfehler beseitigt. Die Live-ID mit Spectroquant® Prove liefert zusätzliche Informationen wie Haltbarkeitsdauer oder Chargen-ID, die direkt an das Messgerät übertragen und mit den Messergebnissen gespeichert werden, um Ihre Qualitätssicherung weiter zu verbessern.
Alle Spectroquant® Testsätze sind mit der Spectroquant® Prove-, Nova- und Move-Gerätefamilie und dem entsprechenden Zubehör kompatibel. Die Spectroquant® Küvettentestsätze bestehen aus vorgefüllten 16-mm-Küvetten und einem Minimum zusätzlicher Reagenzien für höchsten Komfort. Spectroquant® Reagenzientestsätze liefern die Barcode-Informationen auf einem speziellen Autoselektor und die Messung wird in Standard-Rechteckküvetten mit Schichtdicken bis zu 100 mm durchgeführt.
Anstelle von herkömmlichem EPS verwenden wir jetzt Ccycled™ EPS-Material für unsere Spectroquant® Küvettentestboxen und verkleinern so den CO2-Fußabdruck unserer Produkte im Rahmen unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit.
Einhaltung anerkannter Normen (US EPA, ISO und andere)
Verunreinigtes Wasser ist schädlich für Mensch und Umwelt. Regulierungsbehörden wie die US EPA (U.S. Environmental Protection Agency), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die EU und andere Regulierungsbehörden haben offizielle Testmethoden für Trinkwasser und Abwasser festgelegt. Um den Anwendern komfortablere, aber dennoch zuverlässige Methoden zur Verfügung zu stellen, wurden Schnelltestverfahren nach anerkannten Normen (ISO, USEPA und andere) entwickelt. Entsprechende Zertifizierungen wie die ISO-Konformität oder die Äquivalenz zu EPA-Methoden geben Anwendern die Sicherheit, dass die gebrauchsfertigen Spectroquant® Testsätze vergleichbare Ergebnisse liefern, sodass sie unter Einhaltung nationaler gesetzlicher Vorschriften verwendet werden können.
Fordern Sie die US EPA-Äquivalenzdokumentation für Spectroquant® Methoden an.
Erfahren Sie mehr über den Safe Drinking Water Act und den Clean Water Act.
Spectroquant® Methoden für die Verwendung auf Photometern anderer Hersteller
Unsere validierten, normgerechten Reagenzienkits sind für die Verwendung mit Spectroquant® Geräten vorprogrammiert, um zuverlässige Ergebnisse in kurzer Zeit sicherzustellen. Wenn Sie jedoch bereits ein Photometer in Ihrem Labor haben und sich von der herausragenden Qualität und Zuverlässigkeit der Spectroquant® Testsatzreihe überzeugen möchten, können wir Ihnen die Programmierdaten zur Verfügung stellen.
In ausgewählten Ländern arbeiten wir mit METTLER TOLEDO zusammen, damit unsere gebrauchsfertigen Spectroquant®Testsätze mit den UV5-Spektralphotometern des Unternehmens verwendet werden können. Um die übergangslose Verwendung unserer ausgewählten Spectroquant® Küvettentests zu ermöglichen, wurden die Methoden auf den Geräten vorprogrammiert und es wurde ein spezieller Reagenzglashalter für Rundküvetten für das Spektralphotometer UV5 entwickelt und kann bei METTLER TOLEDO erworben werden. Bitte beachten Sie, dass diese Zusammenarbeit in Ihrem Land möglicherweise nicht aktiv ist.
Analytische Qualitätssicherung (AQS) mit Spectroquant®
Durch eine umfassende Qualitätssicherung werden aus Ihren Messungen belegte, nachprüfbare Analysenergebnisse. Unser erweitertes Portfolio bietet Standardlösungen (RM), die sich ideal für die Qualitätskontrolle photometrischer Methoden, von Standards und Spectroquant® Testsätzen eignen. Die Spectroquant® Standards sind perfekt geeignete qualifizierte Standards für Ihre Routineanalysen, Methodenvalidierung, die interne Qualitätskontrolle (IQC) und Akkreditierung bei Verwendung des photometrischen Spectroquant® Testsystems.
Verdünnte Standardlösungen. Keine Verdünnung. Keine Zweifel. Keine Verzögerungen. Präzision pur.
- Es werden alle Parameter für die interne Qualitätskontrolle (IQC) in der photometrischen Analyse von Abwasser, Trinkwasser und Prozesswasser abgedeckt.
- Es sind sowohl Einzelparameter- als auch CombiCheck-Standardlösungen verfügbar, um damit Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
- Vorverdünnte Standardlösungen sind in unterschiedlichen Konzentrationen erhältlich und können daher ohne zusätzliche Verdünnungsschritte direkt verwendet werden.
- Sie sind rückführbar auf Standardreferenzmaterialien (SRM) des National Institute of Standards and Technology (NIST) oder der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP).
- Es sind detaillierte Zertifikate (COA) verfügbar, einschließlich chargenspezifischer Parameter, genauer Konzentration, erweiterter Messunsicherheit und mehr.
- Ideal für die Validierung internationaler Normverfahren: ISO, EN, APHA und EPA. Berechnen Sie Ihre Arbeitstoleranz, um ISO 17025 zu entsprechen.
Highlights
Webinare