Immunoglobulins, IgM
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
media
Q Sepharose Fast Flow (Q1126-100ML)
column
30 cm × 50 mm I.D. (Q1126-100ML)
mobile phase
[A] 0.02 M monosodium phosphate, pH 6.5; [B] A + 0.5 M sodium chloride, pH 6.5
flow rate
25 cm/hr
detector
UV, 280 nm
injection
cell culture supernatant
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva