Merck
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity-1701
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity-1701 suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPB®-608 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SPB®-608 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Equity-1701 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Equity-1701 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Equity-1701 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Polyimid-Dichtungsharz
pkg of 5 g
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
„Y“-förmiger GlasSeal-Verbinder, Quarzglas
pkg of 1 ea
„Y“-förmiger GlasSeal-Verbinder, Quarzglas
pkg of 3 ea
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Nichtpolare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
Nichtpolare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
Nichtpolare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Wheaton Weithalsflasche
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
CONDITIONS
column
Equity-1701, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28372-U)
oven
75 °C (2 min), 15 °C/min to 280 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
ECD, 300 °C
carrier gas
helium, 1.2 mL/min. constant
injection
1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane