![Tris-Basis, molekularbiologische Qualität TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/230/126/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76/640/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76.png)
Tris-Basis, molekularbiologische Qualität
![Tris-Basis, molekularbiologische Qualität TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/230/126/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76/640/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76.png)
Synonym(e):
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Products
Produktkategorie
Marke
Siedepunkt (°C)
Farbe
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
pH-Wert
Physikalische Form
pK-Wert