Methotrexat
Synonym(e):
L-Amethopterin Hydrat, 4-Amino-10-methylfolsäure Hydrat, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutaminsäure Hydrat, Antifolan Hydrat, MTX Hydrat, Methotrexat Hydrat, Methylaminopterin Hydrat
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44 (anhydrous basis)
Products
Marke
Biologische Quelle
Farbe
Merkmal
Formelmasse
Gen-Alias
Physikalische Form
Aktivitätsspektrum
Agentur
Forschungsbereich
Qualitätsstufe
Anwendung
Markush-Klasse
Markush-Gruppe
Wirkungsweise
Optisches Isomer