Hirschmann® EM-dispenser, einstellbares Volumen
Products
Produktkategorie
Hersteller
Volumen (ml)
Showing 1-7 of 7
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Hirschmann® EM-dispenser, einstellbares Volumen, volume 10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Hirschmann® EM-dispenser, einstellbares Volumen, volume 10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Hirschmann® EM-dispenser, einstellbares Volumen, volume 0.2-1 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2 CV%