BP1234
Letrozol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)-bisbenzonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
letrozole
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChIKey
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP19A1(1588)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)