Merck
97785-U
Supelco
VersaPak® Kieselerde-Kartusche
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 10 g, tube volume 60 mL, pkg of 10
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Zusammensetzung
bed wt., 10 g
Verpackung
pkg of 10
Methode(n)
LPLC: suitable
Röhrchenvolumen
60 mL
Aktive Matrixgruppe
Spherical Silica
Partikelgröße
20-45 μm
Rechtliche Hinweise
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)