854991
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 1000 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H
27.5 mm × 57 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the standard vials are 24-400.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)