Merck
23204-U
Supelco
Platzsparende Aufbewahrungsgestelle
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
Synonym(e):
PROBENGEFÄß-RACK, 8MM GEFÄßE 5 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
red polypropylene rack
Leistungsmerkmale
positions 96 (vials per rack)
Verpackung
pkg of 5 ea
Ständer L × B × H
183 mm × 125 mm × 23 mm
Well-Öffnung
9.5 mm
Kompatibilität
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
Allgemeine Beschreibung
Kostengünstige und praktische Probenlagerung in Fläschchen mit Schraubkappe und Crimpverschluss. Leer und voll stapelbar. Autoklavierbar bei 120 °C. Jeder Behälter enthält 5 Gestelle.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)