Z744209
KDS Stainless Steel Syringe
capacity 200 mL, joint: Swagelok® 1/4, pack of 1 ea
Synonym(e):
liquid injection device, liquid withdrawal device, pump syringe
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Materialien
stainless steel
Verbindung
joint: Swagelok® 1/4
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 780815
Kapazität
200 mL
Anwendung
- High pressure applications
- Dispensing fluids
- Withdrawing fluids
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Compatable with most syringe pumps
- Eliminate hazards of glass syringe breakage
- Reuseable - fully autoclavable
- Adaptable to Luer Lock or Swagelok® fittings
- Resistance to most chemicals
- Durable construction - Electron beam welded
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)