SML1172
FFN102
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(2-Amino-ethyl)-6-chloro-7-hydroxy-chromen-2-one trifluoroacetate, 4-(2-Aminoethyl)-6-chloro-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one trifluoroacetate, Mini 102, Mini102
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(O)=O.NCCC(C1=CC(Cl)=C(O)C=C1O2)=CC2=O
InChI
1S/C11H10ClNO3.C2HF3O2/c12-8-4-7-6(1-2-13)3-11(15)16-10(7)5-9(8)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,14H,1-2,13H2;(H,6,7)
InChIKey
OGHPXKAKVMJGQH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable