Merck
288R-1
Sigma-Aldrich
PMS2 (EPR3947) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
300
500
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EPR3947, monoclonal
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Das Produkt ist nicht in allen Regionen oder Ländern erhältlich. Analyt-spezifisches Reagenz in den USA. Analytische und Leistungsmerkmale wurden nicht ermittelt. Für weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst unter 800-665-7284 oder per E-Mail an service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.