Y0002033
Cinchocain Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlor-N-[2-(diethylamino)-ethyl]-4-chinolincarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cinchocaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21)
InChIKey
WZBLJANCSMJDSS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)