Merck
Y0001062
Losartan-Kalium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Butyl-4-chlor-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-Imidazol-5-methanol-Kaliumsalz, 2-Butyl-4-chlor-1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)-(1,1′-biphenyl)-4-yl]-methyl}-1H-imidazol-5-methanol Monokaliumsalz, DuP 753, Kalium-5-(4′-((2-butyl-4-chlor-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl)tetrazol-1-id, MK 954
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22ClKN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.00
Beilstein:
5845770
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
losartan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Losartan potassium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Losartankalium ist ein oral verabreichter, wirksamer und selektiver kompetitiver Angiotensin-II-Rezeptortyp-1(AT1)-Antagonist. Losartankalium wird zur Behandlung von Hypertonie eingesetzt.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)