BCR298
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlor-biphenyl (IUPAC Nr. 180)
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorbiphenyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
InChIKey
WBHQEUPUMONIKF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR298
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)