Wichtige Dokumente
36742
1,2,3-Trichlorbenzol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.25 (vs air)
Dampfdruck
0.07 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
PESTANAL®
Selbstzündungstemp.
1059 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
6.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218-219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChIKey
RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
US EPA Method 8260 describes the analysis of volatile organic compounds in solid wastes and ground waters. This application illustrates the analysis of many compounds commonly analyzed by this method using purge and trap coupled to GC-MS.