28-4250
Natriumsulfat
SAJ first grade, ≥99.0%, beads
Synonym(e):
Glaubersalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥99.0%
Form
beads
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
884 °C (lit.)
Dichte
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable