Merck
ZLXL51040
Milli-Q
Milli-Q® HX Wasseraufbereitungssystem
Centralized pure water solution for up to 800 L/dayType 2 water; for low chlorine feed water.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
Aufnahme AC/DC
230 V, 50 - 60 Hz
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
78 kg operating weight (172 lb)
800 L/day max. usage
Widerstandsfähigkeit
>5 MΩ-cm, 25°C
H × B × T
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<30 ppb (Product water)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
<0.2 μS/cm at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
  • Milli-Q® HX 7000 Systeme mit hohem Durchfluss sind dazu konzipiert, bis zu 9000 l/Tag Reinwasser vom Typ 2 aus trinkbarem Leitungsspeisewasser zu erzeugen, wodurch sie sich ideal für große Labore oder Laborgebäude eignen. Milli-Q® HX 7000 Systeme und das zugehörige SDS 500 Reinwasserreservoir können mit zusätzlichen Komponenten und Zubehör verbunden werden, um eine umfassende Wasseraufbereitungslösung für Ihre speziellen Bedürfnisse zu bilden.
  • Zuerst wird Leitungswasser mit einer Progard® Vorbehandlungskartusche behandelt, um Partikel, Kolloide, freies Chlor und Härte wirksam zu entfernen. Eine hochentwickelte Umkehrosmose(RO)-Aufreinigung entfernt anschließend 95–99 % der Ionen und 99 % aller gelösten organischen Stoffe (> 200 Da), Mikroorganismen und Partikel. Die patentierte E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) Technologie beurteilt die Wasserqualität automatisch, um einen konstanten Durchfluss zu erzeugen und die Wasserrückgewinnung zu optimieren (von 45 % bis 75 %). Das Elix® Elektrodeionisationsmodul (EDI-Modul) entfernt weitere Ionen, um eine Resistivität von in der Regel > 5 MΩ.cm (bei 25 °C) zu erreichen. Verarbeitetes Reinwasser wird anschließend mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt, bevor es in den Lagertank oder das SDS 500 Lager-, Schutz- und Verteilungssystem eintritt. Das SDS 500 Reservoir erhält eine gleichbleibende Reinheit des gespeicherten Wassers. Sein Belüftungsfilter bietet wirksamen Schutz vor Luftschadstoffen und das automatische Desinfektionsmodul (ASM) verhindert das Bakterienwachstum und die Biofilmbildung.
  • Milli-Q® HX 7000 Produktwasser kann anschließend von einer Verteilerpumpe zum Speisen von Instrumenten oder in einen Verteilerkreislauf geschickt werden. Diese können in ein zentralisiertes System integriert werden, um die vollständige Kontrolle über alle Parameter in dem System sowie in dem externen Reinwasserverteilerkreislauf zu ermöglichen.
  • Der große interaktive Touchscreen stellt eine überlegene Kommunikationsschnittstelle dar, die wichtige Daten (Wasserproduktionsstatus, Speicherfüllstand, Abgabestatus), Erschöpfung von Verbrauchsmaterialien, Warnstatus und praktische Assistenten zum Anleiten von Anwendern bei Wartungsarbeiten anzeigt.
  • Diese zentralen Systeme sind in unsere einzigartige MyMilli-Q Remote Care Online-Monitoring- und Servicefunktion integriert, die eine Erweiterung der Milli-Q® Services darstellt. Dieser digitale Service lässt Sie Ihr System sicher und aus der Ferne verwalten, um die optimale Produktivität Ihres Labors zu fördern.
Milli-Q® HX 7000 Systeme wurden entwickelt, um die höchstmögliche Wasserqualität für Ihre regulären Laboranwendungen und Instrumentenspeisung bereitzustellen.
Anwendung
  • Elix® Produktwasser vom Typ 2 aus den Milli-Q® HX 7000 Systemen eignet sich für die Herstellung mikrobiologischer Medien, Pufferherstellung und Herstellung von chemischen und biochemischen Reagenzien.
  • Es kann auch zum Speisen von Ausrüstung wie Bewitterungs- und Stabilitätsprüfkammern, Laborglas-Reinigungsautomaten, Autoklaven und Wasserstoffgeneratoren eingesetzt werden. Es kann auch ein Milli-Q® ultrareines (Typ 1) System speisen.
  • Da Reinwasser in Analysequalität für ein breites Spektrum von Laboranwendungen erforderlich ist, eignen Milli-Q® HX 7000 Systeme sich perfekt für alle Labore, einschließlich in der pharmazeutischen, klinischen, chemischen, metallurgischen, kosmetischen, Lebensmittel- und Getränke-, Elektronik- und biotechnologischen Industrie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Progard® Vorbehandlungspacks entfernen Partikel (0,5-μm-Filter), freies Chlor und Kolloide wirksam aus Leitungswasser.
  • Hochentwickelte RO und E.R.A.® Technologien optimieren die Wasserrückgewinnung, um einen gleichbleibenden Durchfluss zu erhalten und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Anwender sparen Wasser, Zeit und Geld.
  • Das Elix® EDI Modul gewährleistet eine gleichbleibende Qualität von Reinwasser und geringe Betriebskosten.
  • UV-Lampe und Endfiltration bieten eine vollständige Bakterienkontrolle.
Komponenten
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration und UV
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt liefert durch 0,22-μm-Sterilgradmembranen filtriertes und mit bakteriziden UV-Lampen aufbereitetes Wasser und entspricht den Vorgaben des FIFRA (Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide). Siehe Abschnitt zur Verwendung des Systems („Using the System“) in der Gebrauchsanleitung für die Systemausstattung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Water for Clinical Chemistry