Wichtige Dokumente
MFVL10GB3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 60
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
4.7 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche
500 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm pore size
Fitting
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)