MABF248
Anti-SLFN11 Antibody, clone 4G9
clone 4G9, 0.25 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Schlafen family member 11, SLFN11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLFN11(91607)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Electron Mobility Shift Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected SLFN11 bound t-RNA (Li, M., et al. (2012). Nature. 491(7422):125-128.).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SFN11 in HEK293T cell lysates transfected with SLFN11 and not in HEK293T cell lysates transfected with a negative control.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable