MABF2127
Anti-Properdin Antibody, clone 3A3E1
clone 3A3E1, from mouse
Synonym(e):
Complement factor P
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A3E1, monoclonal
Speziesreaktivität
baboon, rabbit, canine, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CFP(5199)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Properdin in human tonsil tissue sections.
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in Purified human properdin.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable