MABF1967B
Anti-RABV Glycoprotein Antibody, biotinylated Antibody, serum free Antibody, clone D1-25
Synonym(e):
Glycoprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D1-25, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 58.56 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Speziesreaktivität
rabies virus
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit