MABE1932
Anti-EWS Antibody, clone 21B1
clone 21B1, from rat
Synonym(e):
RNA-binding protein EWS, EWS oncogene, Ewing sarcoma breakpoint region 1 protein
About This Item
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
21B1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EWSR1(2130)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EWS in Western Blotting applications (Suarez-Calvet, M, et. al. (2016). Acta Neropathol. 131(4):587-604).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EWS in HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable