MAB342-AF555
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonym(e):
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 555
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mGalC, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit, rat, mouse, bovine, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GALC(2581)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody immunostained non-permeabilzed rat schwann cells.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable