Wichtige Dokumente
MAB1926-I
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronektin-Antikörper, zellbindende Domäne, Klon P1H11
clone P1H11, from mouse
Synonym(e):
FN, Cold-insoluble globulin, CIG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1H11, monoclonal
Speziesreaktivität
human, porcine, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Allgemeine Beschreibung
Fibronektin (UniProt: P02751, auch bezeichnet als FN, kaltunlösliches Globulin, CIG) wird beim Menschen vom FN1-Gen (auch bezeichnet als FN) kodiert (Gen-ID: 2335). Fibronektin ist an verschiedenen biologischen Aktivitäten beteiligt, darunter Zelladhäsion, Zellbeweglichkeit, Opsonisierung, Wundheilung und Erhalt der Zellform. Es ist für die Osteoblastenmineralisierung unerlässlich und ist an der Regulation der Typ-I-Kollagenablagerung durch Osteoblasten beteiligt. Fibronektin liegt in der Regel als Homodimer von etwa 250-kDa-Untereinheiten vor, wobei die Untereinheiten durch zwei Disulfidbindungen im C-terminalen Bereich verbunden sind. Jedes Monomer enthält drei sich wiederholende Einheiten, die als Typ-I-, -II- und -III-Wiederholungen mit etwa 40, 60 bzw. 90 Aminosäuren bezeichnet werden. Plasma-Fibronektin (lösliche Dimerform) wird von Hepatozyten sezerniert, während das zelluläre Fibronektin (Dimer- oder quervernetzte Multimerformen) von Fibroblasten, Epithelzellen und anderen Zelltypen gebildet wird. Zelluläres Fibronektin wird als Fibrillen in der extrazellulären Matrix abgelagert. Fibronektin wird von den Integrinen alpha5beta1 und alphaVbeta3 erkannt. Das primäre Sequenzmotiv von Fibronektin für die Integrinbindung ist das Tripeptid Arg-Gly-ASP (RGD). Mutationen im FN-Gen führen bekanntermaßen zu einer Glomerulopathie, die durch Proteinurie, mikroskopische Hämaturie sowie Hypertonie gekennzeichnet ist und wiederum zu einer terminalen Niereninsuffizienz führen kann.
Spezifität
Klon P1H11 weist Fibronektin beim Menschen nach.
Immunogen
Humanplasma-Fibronektin.
Anwendung
Der Anti-Fibronektin-Antikörper (zellbindende Domäne, Klon P1H11, Katalog-Nr. MAB1926-I) ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von humanem Fibronektin, der für die Verwendung in Immunzytologie, Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Immunhistochemische Analyse: Mt einer 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde Fibronektin in humanem Nieren- und Cerebellum-Gewebe nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Fibronektin in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Zhang, H., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(1):F91–8).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Fibronektin in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Mardilovich, A., et. al. (2006). Langmuir. 22(7):3259–64).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Fibronektin in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Hofanson, D.M., et. al. (2010). Biomaterials. 31(26):6730–7).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Fibronektin in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Waterman, R.S., et. al. (2010). PLoS One. 5(4):e10088).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Fibronektin in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen (Carlos, C.P., et. al. (2014). PLoS One. 9(7):e103660).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Fibronektin in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Zhang, H., et. al. (2008). Am J Physiol Renal Physiol. 295(4):F1071–81).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Thymusgewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Fibronektin in 10 µg humanem Thymusgewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~270 kDa gemessen; 262,62 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shirley Genah et al.
Biomedicines, 9(3) (2021-04-04)
The fine control of inflammation following injury avoids fibrotic scars or impaired wounds. Due to side effects by anti-inflammatory drugs, the research is continuously active to define alternative therapies. Among them, physical countermeasures such as photobiomodulation therapy (PBMT) are considered