HG000C68
Yeast Extract Agar
pH 7.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Agar, 15.0 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C68.500)
pH-Wert
7.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3