Alle Fotos(1)
Key Documents
8.41077
Sigma-Aldrich
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
(stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352402
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
103 °C
Wirksamkeit
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.58-12.42 % (v/v)
bp
66 °C/1013 hPa (THF)
Übergangstemp.
flash point -21.7 °C
Dichte
0.876 g/cm3 at 25 °C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (gasvolumetrisch): 0.8 - 1.2 mol/l
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.1 °F
Flammpunkt (°C)
-21.7 °C