8.20240
tert-Butylbenzene
for synthesis
Synonym(e):
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.33 hPa ( 13 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
445 °C
Wirksamkeit
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.8-5.6 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-58 °C
Übergangstemp.
flash point 44 °C
Löslichkeit
29.5 mg/L
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup