525320
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20) Peroxidase Conjugate
liquid, clone PY20, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PY20, monoclonal
Form
liquid
Enthält
0.1% Proclin as preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr)
Angaben zum Gen
human ... PID1(55022)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunohistochemistry (1:500)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable