Merck
382148
Sigma-Aldrich
Histon-Deacetylase-Inhibitor II
The Histone Deacetylase Inhibitor II, also referenced under CAS 174664-65-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Histon-Deacetylase-Inhibitor II, CBHA, m-Carboxycinnamsäure bis-Hydroxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.20
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H10N2O4/c13-9(11-15)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(14)12-16/h1-6,15-16H,(H,11,13)(H,12,14)/b5-4+
InChIKey
OYKBQNOPCSXWBL-SNAWJCMRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler hybridpolarer Wirkstoff der zweiten Generation, der als ein Histondeacetylase(HDAC)-Inhibitor wirkt. Es wird angenommen, dass die HDAC-Hemmung durch Bindung der Hydroxamsäuregruppe an Zink am aktiven Situs bewirkt wird. Ist nachweislich ein potenter Induktor von Wachstumsarrest und terminaler Differenzierung in transformierten Zellen (~4 µ;M). Induziert Apoptose und CD95/CD95-Ligandexpression in humanen Neuroblastomzellen, die durch den Caspase-Inhibitor Z-VAD-FMK (Best.-Nr. 627610) blockiert werden kann.
Ein zellpermeabler hybridpolarer Wirkstoff der zweiten Generation, der als ein Histondeacetylase(HDAC)-Inhibitor wirkt. Es wird angenommen, dass die HDAC-Hemmung durch Bindung der Hydroxamsäuregruppe an Zink am aktiven Situs bewirkt wird. Ist nachweislich ein potenter Induktor von Wachstumsarrest und terminaler Differenzierung in transformierten Zellen (~4 µ;M). Induziert Apoptose und CD95/CD95-Ligandexpression in humanen Neuroblastomzellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
HDAC
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Coffey, D.C., et al. 2001. Cancer Res.61, 3591.
Coffey, D.C., et al. 2000. Pediatr. Oncol.35, 577.
Marks, P.A., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 1210.
Glick, R.D., et al. 1999. Cancer Res.59, 4392.
Richon, V.M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 3003.
Richon, V.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 5705.
Rechtliche Hinweise
In den USA nicht zum Verkauf erhältlich.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable