1.51453
Purospher® STAR RP-8 mit Endcapping (5 µm)
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) Hibar® RT 150-4.6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Matrix
fully porous particle
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
Trenntechnik
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 85000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): ≥ 1.0
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13