Alle Fotos(1)
Key Documents
12-379
Sigma-Aldrich
Acetyl-Histon-H4(Lys5, 8, 12, 16)-Peptid, Biotin-Konjugat
Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, biotin conjugate primarily used in Immunoprecipitation and Affinity Precipitation Assays.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthetisches Peptid, das die Aminosäuren 1–18 von Histon H4 gefolgt von einem GSGS-Linker und biotinyliertem Lysin enthält (SGRGACKGGACKGLGAC-KGGAACKRHGSGSK-Biotin).
Qualität
Regelmäßig in einem Kinase-Assay unter Verwendung von MAPKAP-Kinase 2, aktiv (Katalognr. 14-216 und 14-337) zum Phosphorylieren des Substratpeptids beurteilt.
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Screening, identification, and characterization of mechanistically diverse inhibitors of the Mycobacterium tuberculosis enzyme, pantothenate kinase (CoaA).
Janani Venkatraman,Jyothi Bhat,Suresh M Solapure,Jatheendranath Sandesh,Debasmita Sarkar et al.
Journal of Biomolecular Screening null