Merck
GF86439796
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
2m wire, 1mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055170
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 864-397-96
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)