Merck
GF77073374
Erbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
ER006100
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Er
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141603
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 770-733-74
Widerstandsfähigkeit
86 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1529 °C (lit.)
Dichte
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Er]
InChI
1S/Er
InChIKey
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)