GF64386041
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
5m wire, 1mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055170
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 643-860-41
L × Durchm.
5 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)