Wichtige Dokumente
GF62067720
Palladium
foil, thickness 0.1 mm, length 0.05 m, coil width 2 mm
Synonym(e):
PD000276
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 620-677-20
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Länge
0.05 m
Spiralbreite
2 mm
Dicke
0.1 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)