GF28246811
Eisen
tube, outside diameter 10.6 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonym(e):
FE007645
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 282-468-11
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Länge
1000 mm
AD
10.6 mm
Wandstärke
0.3 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable