Wichtige Dokumente
GF23825493
Eisen
rod, 200mm, diameter 50mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
Synonym(e):
Eisen
About This Item
Assay
99.80%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 238-254-93
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
L × Durchm.
200 mm × 50 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)