Merck
DC802
Sigma-Aldrich
Drop Casting Die Chip
DC802
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NC.13
Materialien
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Leistungsmerkmale
electrode 80 pin
BN/SiO2 coating
hall
Verpackung
pkg of 16 die
Hersteller/Markenname
DC802
die thickness
525 μm , silicon
Elektrodengröße
10 nm , chrome