BML00222
2-Morpholinopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
InChI
1S/C15H23BN2O3/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-17-13(11-12)18-7-9-19-10-8-18/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3
InChIKey
HZJIGVGLNZISJU-UHFFFAOYSA-N