Merck
662569
Sigma-Aldrich
Öl-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9-säure Natriumsalz
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Natriumoleat-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
Molekulargewicht:
313.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
InChIKey
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable