Wichtige Dokumente
248207
3-Methyl-2-thiophencarbonsäure
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1ccsc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid has been used in the synthesis of zinc and cadmium carboxylate complexes.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Non-covalently aggregated zinc and cadmium complexes derived from substituted aromatic carboxylic acids: Synthesis, spectroscopy, and structural studies.
Palanisami N, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 405, 522-531 (2013)