197408
4-Cyclohexyl-1-butanol
≥95%
Synonym(e):
Cyclohexanbutanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
103-104 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2
InChIKey
NZEBWPHHIQAVOH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves