cis-(−)-Limonene oxide
Sinonimo/i:
(−)-cis-Limonene 1,2-epoxide, (−)-cis-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (1S,2R,4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, (1S,4S)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (1S,4S,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Products
Peso formula
Showing 1-1 of 1