V900372
Igromicina B
Vetec™, reagent grade
Sinonimo/i:
Hygrovetine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
viruses
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Applicazioni
- An engineered Streptomyces hygroscopicus aph 7 gene mediates dominant resistance against hygromycin B in Chlamydomonas reinhardtii: This study underscores the genetic engineering applications of Hygromycin B resistance genes, facilitating algae research and potentially biofuel production, illustrating the broad utility of Hygromycin B in genetic engineering and selection protocols (Berthold P et al., 2002).
Azioni biochim/fisiol
Spettro antimicrobico: L′igromicina B agisce contro batteri, funghi e cellule eucariote superiori.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3