1622044
USP
Stearylpyridinium Chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Octadecylpyridin-1-ium chloride
About This Item
Famiglia di API
stearylpyridinium chloride
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-24-22-19-17-20-23-24;/h17,19-20,22-23H,2-16,18,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
WJDJWDHXZBNQNE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3