1528501
USP
Phentermine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phentermine
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H
NCAIGTHBQTXTLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Phentermine Hydrochloride Capsules
- Phentermine Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3